Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA para IL-17 E humana
Código de producto. 17195019
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 x 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 96
17195019 5 x 96 pruebas cada uno
17134553 96 pruebas paquete de 96
2 options
Código de producto. 17195019
Marca: Invitrogen™ EH260RBX5
La IL-17 E humana cuantifica la IL-17 E humana en suero, plasma y sobrenadante.
La IL-17 E humana cuantifica la IL-17 E humana en suero, plasma y sobrenadante. El ensayo reconocerá exclusivamente la IL-17 E humana natural y recombinante.
La interleucina 25 (IL-25) es un miembro de la familia de la IL-17 y se identifica como una citoquina proinflamatoria que es producida por las células efectoras Th17, lo que permite al subconjunto Th17 iniciar o mantener el proceso autoinmune en enfermedades como la artritis reumatoide. La IL-25 también induce la activación de NF-kappa-B y estimula la producción de la quimiocina proinflamatoria IL-8. La propia IL-25 se activa a través de la IL-23, la IL-5 y el TGF-beta.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso IL 17 e; IL17E; IL-17 e; IL25; IL-25; ILN; Interleukin; interleukin 17 E; interleukin 25; Interleukin-17 E; interleukin-25; RGD1561632; UNQ3120/PRO10272
Intervalo del ensayo De 0,4 a 100 ng/ml
Sensibilidad del ensayo 0,4 ng/mL
Conjugado Biotina
Tipo de producto ELISA
Tipo de muestra Plasma, Sobrenadante, Suero
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
ID de gen (Entrez) Q9H293
Símbolo de gen IL25
CV interensayo <12%
CV intraensayo <10%
Contenido del kit Placa de 96 pocillos previamente recubiertos, patrón, concentrado de diluyente de muestra, anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada, cubiertas de placa adhesivas, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Cantidad 5 x 96 pruebas
Estado normativo Para uso exclusivo en investigación
Volumen de muestra Sobrenadante, 50 μl; plasma, 50 μl; suero, 50 μl
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Objetivo IL-25
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 4 h 45 min