Learn More
Invitrogen™ Human IL-16 ELISA Kit
Código de producto. p-7219450
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 x 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 96
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17175019 5 x 96 pruebas cada uno
17114553 96 pruebas paquete de 96
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17175019 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor EH259RBX5
ELISA
Human IL-16 quantitates human IL-16 in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human IL-16.
La proteína codificada por IL-16 es una citoquina pleotrópica que funciona como un quimioatrayente, un modulador de la activación de células T y un inhibidor de la replicación del VIH. El proceso de señalización de esta citoquina está mediado por el CD4. El producto de IL-16 se somete al procesamiento proteolítico, que produce dos proteínas funcionales. La función de citoquina se atribuye exclusivamente al péptido C-terminal secretado, mientras que el producto N-terminal puede desempeñar un papel en el control del ciclo celular. Se ha informado de que la caspasa 3 está implicada en el procesamiento proteolítico de esta proteína. El empalme alternativo da lugar a múltiples variantes de transcripción.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso FLJ16806; FLJ42735; FLJ44234; H-IL-16; il 16; IL16; IL-16; ILN; Interleucina; interleucina 16; Interleucina16; interleucina 16; LCF; factor quimioatrayente de linfocitos; M-IL-16; mKIAA4048; interleucina neuronal 16; NIL16; PRIL16; prIL-16; prointerleucina 16; Pro-interleucina 16
Intervalo del ensayo De 5 a 3000 pg/ml
Sensibilidad del ensayo 5 pg/mL
Conjugado Biotina
Tipo de producto ELISA
Tipo de muestra Plasma, Sobrenadante, Suero
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
ID de gen (Entrez) Q14005
Símbolo de gen IL16
CV interensayo <12%
CV intraensayo <10%
Contenido del kit Placa de 96 pocillos previamente recubiertos, patrón, concentrado de diluyente de muestra, anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada, cubiertas de placa adhesivas, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Cantidad 5 x 96 pruebas
Estado normativo Para uso exclusivo en investigación
Volumen de muestra Sobrenadante, 50 μl; plasma, 50 μl; suero, 50 μl
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Objetivo IL-16
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 4 h 45 min