Learn More
Invitrogen™ Human IL-16 ELISA Kit
Descripción
Human IL-16 quantitates human IL-16 in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human IL-16.
La proteína codificada por IL-16 es una citoquina pleotrópica que funciona como un quimioatrayente, un modulador de la activación de células T y un inhibidor de la replicación del VIH. El proceso de señalización de esta citoquina está mediado por el CD4. El producto de IL-16 se somete al procesamiento proteolítico, que produce dos proteínas funcionales. La función de citoquina se atribuye exclusivamente al péptido C-terminal secretado, mientras que el producto N-terminal puede desempeñar un papel en el control del ciclo celular. Se ha informado de que la caspasa 3 está implicada en el procesamiento proteolítico de esta proteína. El empalme alternativo da lugar a múltiples variantes de transcripción.
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | FLJ16806; FLJ42735; FLJ44234; H-IL-16; il 16; IL16; IL-16; ILN; Interleucina; interleucina 16; Interleucina16; interleucina 16; LCF; factor quimioatrayente de linfocitos; M-IL-16; mKIAA4048; interleucina neuronal 16; NIL16; PRIL16; prIL-16; prointerleucina 16; Pro-interleucina 16 |
| Intervalo del ensayo | De 5 a 3000 pg/ml |
| Sensibilidad del ensayo | 5 pg/mL |
| Conjugado | Biotina |
| Tipo de producto | ELISA |
| Tipo de muestra | Plasma, Sobrenadante, Suero |
| Para utilizar con (equipo) | Lector de microplacas colorimétrico |
| ID de gen (Entrez) | Q14005 |
| Símbolo de gen | IL16 |
| CV interensayo | <12% |
| Mostrar más |