Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA para IL-15RA humana
Descripción
Human IL-15RA quantitates human IL-15RA in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human IL-15RA.
La interleucina 15 (IL-15RA) es un receptor de citoquinas que une específicamente la IL-15 con alta afinidad. La Il-15 regula la activación y proliferación de células asesinas naturales y T. Los receptores IL-15 e IL-2 comparten dos subunidades, IL-2R beta e IL-2R gamma, e IL-15RA está estructuralmente relacionada con IL-2RA, una subunidad alfa adicional específica de IL-2 necesaria para la unión IL-2 de alta afinidad. A diferencia de IL-2RA, IL-15RA es capaz de unir IL-15 con alta afinidad independiente de las otras subunidades. Se cree que IL-15RA mejora la proliferación celular y la expresión del inhibidor de apoptosis Bcl-xL y Bcl-2.
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | AA690181; CD215; receptor IL 15; subunidad a del receptor IL 15; IL 15 R; IL 15 R alfa; IL 15 R a; receptor IL15; subunidad alfa del receptor IL15; subunidad alfa del receptor IL-15; subunidad a del receptor IL15; IL15R; IL15R alfa; IL15R a; IL15ra; IL-15 RA; IL-15 R alfa; receptor de interleucina 15; isoforma EM2 del receptor de interleucina 15 alfa; isoforma IC2 del receptor de interleucina 15 alfa; isoforma IC3 del receptor de interleucina 15 alfa; isoforma IC4 del receptor de interleucina 15 alfa; isoforma IC5 del receptor de interleucina 15 alfa; isoforma IC6 del receptor de interleucina 15 alfa; isoforma IC7 del receptor de interleucina 15 alfa; isoforma IC8 del receptor de interleucina 15 alfa; subunidad alfa del receptor de interleucina 15; Subunidad a del receptor de interleucina 15; receptor de interleucina 15, alfa; receptor de interleucina 15, cadena alfa; subunidad alfa del receptor de interleucina 15; sIL 15 R; subunidad alfa del receptor de sIL-15; sIL15R; sIL-15 RA; sIL-15 R alfa; IL 15 R soluble; IL15R soluble; subunidad alfa del receptor de interleucina 15 soluble |
| Intervalo del ensayo | De 0,08 a 20 ng/ml |
| Sensibilidad del ensayo | 0,08 ng/mL |
| Conjugado | Biotina |
| Tipo de producto | ELISA |
| Tipo de muestra | Plasma, Sobrenadante, Suero |
| Para utilizar con (equipo) | Lector de microplacas colorimétrico |
| ID de gen (Entrez) | Q13261 |
| Símbolo de gen | IL15RA |
| CV interensayo | <12% |
| Mostrar más |