Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA para IL-15RA humana
Código de producto. 17165019
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 x 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 96
17165019 5 x 96 pruebas cada uno
17104553 96 pruebas paquete de 96
2 options
Código de producto. 17165019
Marca: Invitrogen™ EH258RBX5
ELISA
Human IL-15RA quantitates human IL-15RA in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human IL-15RA.
La interleucina 15 (IL-15RA) es un receptor de citoquinas que une específicamente la IL-15 con alta afinidad. La Il-15 regula la activación y proliferación de células asesinas naturales y T. Los receptores IL-15 e IL-2 comparten dos subunidades, IL-2R beta e IL-2R gamma, e IL-15RA está estructuralmente relacionada con IL-2RA, una subunidad alfa adicional específica de IL-2 necesaria para la unión IL-2 de alta afinidad. A diferencia de IL-2RA, IL-15RA es capaz de unir IL-15 con alta afinidad independiente de las otras subunidades. Se cree que IL-15RA mejora la proliferación celular y la expresión del inhibidor de apoptosis Bcl-xL y Bcl-2.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso AA690181; CD215; receptor IL 15; subunidad a del receptor IL 15; IL 15 R; IL 15 R alfa; IL 15 R a; receptor IL15; subunidad alfa del receptor IL15; subunidad alfa del receptor IL-15; subunidad a del receptor IL15; IL15R; IL15R alfa; IL15R a; IL15ra; IL-15 RA; IL-15 R alfa; receptor de interleucina 15; isoforma EM2 del receptor de interleucina 15 alfa; isoforma IC2 del receptor de interleucina 15 alfa; isoforma IC3 del receptor de interleucina 15 alfa; isoforma IC4 del receptor de interleucina 15 alfa; isoforma IC5 del receptor de interleucina 15 alfa; isoforma IC6 del receptor de interleucina 15 alfa; isoforma IC7 del receptor de interleucina 15 alfa; isoforma IC8 del receptor de interleucina 15 alfa; subunidad alfa del receptor de interleucina 15; Subunidad a del receptor de interleucina 15; receptor de interleucina 15, alfa; receptor de interleucina 15, cadena alfa; subunidad alfa del receptor de interleucina 15; sIL 15 R; subunidad alfa del receptor de sIL-15; sIL15R; sIL-15 RA; sIL-15 R alfa; IL 15 R soluble; IL15R soluble; subunidad alfa del receptor de interleucina 15 soluble
Intervalo del ensayo De 0,08 a 20 ng/ml
Sensibilidad del ensayo 0,08 ng/mL
Conjugado Biotina
Tipo de producto ELISA
Tipo de muestra Plasma, Sobrenadante, Suero
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
ID de gen (Entrez) Q13261
Símbolo de gen IL15RA
CV interensayo <12%
CV intraensayo <10%
Contenido del kit Placa de 96 pocillos previamente recubiertos, patrón, concentrado de diluyente de muestra, anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada, cubiertas de placa adhesivas, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Cantidad 5 x 96 pruebas
Estado normativo Para uso exclusivo en investigación
Volumen de muestra Sobrenadante, 50 μl; plasma, 50 μl; suero, 50 μl
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Objetivo IL15RA
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 4 h 45 min