Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA para IL-13 R alfa 1/IL-13 R1 humana
Descripción
La IL-13 R alfa 1/IL-13 R1 humana cuantifica la IL-13 R alfa 1/IL-13 R1 humana en suero, plasma y sobrenadante. El ensayo reconocerá exclusivamente la IL-13 R alfa 1/IL-13 R1 humana natural y recombinante.
La proteína codificada por este gen es una subunidad del receptor de interleucina 13. Esta subunidad forma un complejo receptor con el receptor alfa IL4, una subunidad compartida por los receptores IL13 e IL4. Esta subunidad sirve como una subunidad de unión primaria IL13 del receptor IL13, y también puede ser un componente de los receptores IL4. Esta proteína ha demostrado unirse a la tirosina quinasa TYK2, por lo que puede mediar en los procesos de señalización que llevan a la activación de JAK1, STAT3 y STAT6 inducidos por IL13 e IL4.
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | AI882074; Antígeno del cáncer/testículo 19; CD antígeno CD213a1; CD213a1; antígeno CD213a1; CT19; cadena alfa 1 del receptor IL13; subunidad alfa 1 del receptor IL-13; IL13R; subunidad alfa 1 de IL-13 R; IL-13 r[a]; IL13RA; IL-13 Ra; Il13ra1; Il-13 RA1; IL-13 R alfa 1; subunidad alfa 1 del receptor de interleucina 13; receptor de interleucina 13, alfa 1; receptor de interleucina 13, similar a alfa 1; subunidad alfa 1 del receptor de interleucina 13; proteína de unión de interleucina 13; LOC100360218; nuevo receptor de citoquinas 4; NR4 |
| Intervalo del ensayo | De 0,05 a 10 ng/ml |
| Sensibilidad del ensayo | 0,05 ng/mL |
| Conjugado | Biotina |
| Tipo de producto | ELISA |
| Tipo de muestra | Plasma, Sobrenadante, Suero |
| Para utilizar con (equipo) | Lector de microplacas colorimétrico |
| ID de gen (Entrez) | P78552 |
| Símbolo de gen | IL13RA1 |
| CV interensayo | <12% |
| Mostrar más |