Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA para IL-13 R alfa 1/IL-13 R1 humana
Código de producto. 17155019
Click to view available options
Cantidad:
5 x 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 96
Código de producto. 17155019
Marca: Invitrogen™ EH257RBX5
La IL-13 R alfa 1/IL-13 R1 humana cuantifica la IL-13 R alfa 1/IL-13 R1 humana en suero, plasma y sobrenadante.
La IL-13 R alfa 1/IL-13 R1 humana cuantifica la IL-13 R alfa 1/IL-13 R1 humana en suero, plasma y sobrenadante. El ensayo reconocerá exclusivamente la IL-13 R alfa 1/IL-13 R1 humana natural y recombinante.
La proteína codificada por este gen es una subunidad del receptor de interleucina 13. Esta subunidad forma un complejo receptor con el receptor alfa IL4, una subunidad compartida por los receptores IL13 e IL4. Esta subunidad sirve como una subunidad de unión primaria IL13 del receptor IL13, y también puede ser un componente de los receptores IL4. Esta proteína ha demostrado unirse a la tirosina quinasa TYK2, por lo que puede mediar en los procesos de señalización que llevan a la activación de JAK1, STAT3 y STAT6 inducidos por IL13 e IL4.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso AI882074; Antígeno del cáncer/testículo 19; CD antígeno CD213a1; CD213a1; antígeno CD213a1; CT19; cadena alfa 1 del receptor IL13; subunidad alfa 1 del receptor IL-13; IL13R; subunidad alfa 1 de IL-13 R; IL-13 r[a]; IL13RA; IL-13 Ra; Il13ra1; Il-13 RA1; IL-13 R alfa 1; subunidad alfa 1 del receptor de interleucina 13; receptor de interleucina 13, alfa 1; receptor de interleucina 13, similar a alfa 1; subunidad alfa 1 del receptor de interleucina 13; proteína de unión de interleucina 13; LOC100360218; nuevo receptor de citoquinas 4; NR4
Intervalo del ensayo De 0,05 a 10 ng/ml
Sensibilidad del ensayo 0,05 ng/mL
Conjugado Biotina
Tipo de producto ELISA
Tipo de muestra Plasma, Sobrenadante, Suero
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
ID de gen (Entrez) P78552
Símbolo de gen IL13RA1
CV interensayo <12%
CV intraensayo <10%
Contenido del kit Placa de 96 pocillos previamente recubiertos, patrón, concentrado de diluyente de muestra, anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada, cubiertas de placa adhesivas, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Cantidad 5 x 96 pruebas
Estado normativo Para uso exclusivo en investigación
Volumen de muestra Sobrenadante, 50 μl; plasma, 50 μl; suero, 50 μl
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Objetivo IL13RA1
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 4 h 45 min