missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human IL-13 R alpha 1 Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Código de producto. 18101991
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 μg
Tamaño de la unidad:
25 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
18101991 25 μg 25 microgramos
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18101991

Marca: R&D Systems MAB146SP

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody has been used in 2 publications

IL-13R alpha 1 Monoclonal specifically detects IL-13R alpha 1 in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA Capture (Matched Antibody Pair).
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno IL-13R alpha 1
Aplicaciones Western Blot, ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon 116730
Concentración LYOPH
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1 ug/mL, ELISA Capture (Matched Antibody Pair) 2-8 ug/mL
Formulación Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS. with No Preservative
N.º de referencia del gen P78552
Alias de gen bB128O4.2.1 (interleukin 13 receptor, alpha 1), Cancer/testis antigen 19, CD213A1, CD213a1 antigen, CT19, IL13 receptor alpha-1 chain, IL-13 receptor subunit alpha-1, IL13R, IL13R alpha 1, IL-13R subunit alpha-1, IL-13Ra, IL13RA, IL13RA1, IL-13RA1, IL-13R-alpha-1, interleukin 13 receptor, alpha 1, interleukin-13 receptor subunit alpha-1, NR4
Símbolos de los genes IL13RA1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human IL-13 R alpha 1 Ala27-Thr343 Accession # P78552
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 25 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3597
Especificidad de la prueba Detects human IL-13 R alpha 1 in direct ELISAs and Western blots. In direct ELISAs and Western blots, no cross-reactivity with recombinant mouse IL-13 R alpha 1, recombinant human (rh) IL-13 R alpha 2, rhIL-4 R, rhIL-5 R alpha , rhIL-5 R beta , or rhIL-9 R is observed.
Reconstitución Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
Formulario Purified
Isotype IgG2b
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.