missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Human IL-12/IL-23 p40 Antibody, R&D Systems™

Descripción
IL-12/IL-23 p40 Monoclonal specifically detects IL-12/IL-23 p40 in Human samples. It is validated for Neutralization.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | IL-12/IL-23 p40 |
| Aplicaciones | Neutralization |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | 24901 |
| Concentración | LYOPH |
| Conjugado | Unconjugated |
| Dilución | Neutralization 0.02-0.1 ug/mL |
| Formulación | Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS. with No Preservative |
| Alias de gen | CLMF, CLMF p40, CLMF2, Cytotoxic lymphocyte maturation factor 40 kDa subunit, IL12 p40, IL-12 subunit p40, IL12B, IL-12B, IL-12BNK cell stimulatory factor chain 2, interleukin 12, p40, interleukin 12B (natural killer cell stimulatory factor 2, cytotoxic lymphocytematuration factor 2, p40), interleukin-12 beta chain, interleukin-12 subunit beta, natural killer cell stimulatory factor, 40 kD subunit, NKSF, NKSF2, NKSF2IL12, subunit p40 |
| Símbolos de los genes | IL12B |
| Mostrar más |
For Research Use Only
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?