Learn More
R&D Systems™ Human IL-11 Quantikine ELISA Kit
Descripción
The Human IL-11 Quantikine ELISA Kit is a Solid Phase Sandwich ELISA that quantifies human IL-11 in cell culture supernates (10 ul), serum (100 ul), edta plasma (100 ul), heparin plasma (100 ul), citrate plasma (100 ul).
Especificaciones
Especificaciones
| Conjugado | HRP |
| Cantidad | 1 placa |
| Sensibilidad | 8 pg/mL |
| Envase | 96-well Strip Plate |
| Sinónimo | Adipogenesis inhibitory factor, AGIF, AGIFoprelvekin, IL11, IL-11 Oprelvekin, interleukin 11, interleukin-11, Oprelvekin |
| Contenido y almacenamiento | Store the unopened product at 2°C to 8°C. Do not use past expiration date. |
| Para utilizar con (aplicación) | ELISA |
| Tipo de producto | Solid Phase Sandwich ELISA |
| Especificidad | Natural and recombinant human IL-11 |