missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ Kit de inmunoensayo de IL-10 humana ProQuantum
Descripción
Kit de inmunoensayo de IL-10 humana ProQuantum
Kit de inmunoensayo ProQuantum
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | P22301 |
| Intervalo del ensayo | 0.064-5000 pg/mL |
| Sensibilidad del ensayo | <0.05 pg/mL |
| Contenido y almacenamiento | Contiene un tampón de dilución de ensayo, un conjugado de anticuerpos A, un conjugado de anticuerpos B, un tampón de dilución de conjugado de anticuerpos, un patrón, una mezcla maestra y una ligasa. Almacenar de -5 °C a -30 °C. |
| Conjugado | FAM |
| Formato del kit de inmunoensayo | Proximity-based Immunoassay |
| Tipo de producto | ProQuantum |
| Tipo de muestra | Plasma, Serum, Supernatant |
| Especies diana | Human |
| Para utilizar con (equipo) | qPCR Instruments |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?