Learn More
Invitrogen™ Kit de inmunoensayo de IL-10 humana ProQuantum
Descripción
Kit de inmunoensayo de IL-10 humana ProQuantum
Kit de inmunoensayo ProQuantum
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | P22301 |
| Intervalo del ensayo | 0.064-5000 pg/mL |
| Sensibilidad del ensayo | <0.05 pg/mL |
| Contenido y almacenamiento | Contiene un tampón de dilución de ensayo, un conjugado de anticuerpos A, un conjugado de anticuerpos B, un tampón de dilución de conjugado de anticuerpos, un patrón, una mezcla maestra y una ligasa. Almacenar de -5 °C a -30 °C. |
| Conjugado | FAM |
| Formato del kit de inmunoensayo | Proximity-based Immunoassay |
| Tipo de producto | ProQuantum |
| Tipo de muestra | Plasma, Serum, Supernatant |
| Especies diana | Human |
| Para utilizar con (equipo) | qPCR Instruments |
| Mostrar más |