missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human IL-1 RI Antibody, R&D Systems™

Código de producto. 18019001
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18019001 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18019001 Proveedor R&D Systems N.º de proveedor AB269NA

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Goat Polyclonal Antibody

IL-1 RI Polyclonal specifically detects IL-1 RI in Human samples. It is validated for Western Blot, Neutralization.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno IL-1 RI
Aplicaciones Western Blot, Neutralization
Clasificación Polyclonal
Concentración LYOPH
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1 ug/mL, Neutralization 5-10 ug/mL
Alias de gen CD121 antigen-like family member A, CD121a, CD121a antigen, IL1R, IL1R1, IL1RI, IL-1RI, IL1RT1, IL-1RT1, IL-1RT-1, Interleukin 1 Receptor 1, interleukin 1 receptor, type I, interleukin receptor 1, interleukin-1 receptor type 1, p80
Símbolos de los genes IL1R1
Especie del huésped Goat
Inmunógeno S. frugiperda insect ovarian cell line Sf 21-derived recombinant human IL-1 RI
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 1 mg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3554
Especificidad de la prueba Detects human IL-1 RI in direct ELISAs and Western blots. In direct ELISAs, less than 10% cross-reactivity with recombinant mouse IL-1 RI is observed.
Reconstitución Reconstitute at 1 mg/mL in sterile PBS.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.