Learn More
Invitrogen™ Human IL-1 R3/IL-1 R Acp ELISA Kit
Descripción
Human IL-1 R3/IL-1 R Acp quantitates human IL-1 R3/IL-1 R Acp in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human IL-1 R3/IL-1 R Acp.
Este gen codifica un componente del complejo receptor de interleucina 1, que inicia eventos de señalización que producen la activación de genes sensibles a la interleucina 1. El empalme alternativo de este gen produce isoformas solubles y ligadas a la membrana que difieren en su C-terminal. La proporción de formas solubles respecto a ligadas a membranas aumenta durante la inducción de fase aguda o el estrés.
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | 6430709H04Rik; AI255955; AV239853; C3orf13; hide; IL 1 R 3; IL 1R3; IL 1 RAcP; IL 1 RAP; proteína accesoria del receptor IL-1; IL1R3; IL-1R3; IL-1 R-3; IL1RAcP; IL-1 RAcP; Il1racpb; Il1rap; ILN; Interleucina; proteína accesoria del receptor de interleucina 1; receptor 3 de interleucina 1; Proteína accesoria del receptor de interleucina1; proteína accesoria del receptor de interleucina 1 beta; cadena beta del receptor de interleucina 33 |
| Intervalo del ensayo | De 18 a 4000 pg/ml |
| Sensibilidad del ensayo | 18 pg/mL |
| Conjugado | Biotina |
| Tipo de producto | ELISA |
| Tipo de muestra | Plasma, Sobrenadante, Suero |
| Para utilizar con (equipo) | Lector de microplacas colorimétrico |
| ID de gen (Entrez) | Q9NPH3 |
| Símbolo de gen | IL1RAP |
| CV interensayo | <12% |
| Mostrar más |