Learn More
Invitrogen™ Human IL-1 R3/IL-1 R Acp ELISA Kit
Código de producto. 17135019
Click to view available options
Cantidad:
5 x 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 96
Código de producto. 17135019
Marca: Invitrogen™ EH255RBX5
ELISA
Human IL-1 R3/IL-1 R Acp quantitates human IL-1 R3/IL-1 R Acp in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human IL-1 R3/IL-1 R Acp.
Este gen codifica un componente del complejo receptor de interleucina 1, que inicia eventos de señalización que producen la activación de genes sensibles a la interleucina 1. El empalme alternativo de este gen produce isoformas solubles y ligadas a la membrana que difieren en su C-terminal. La proporción de formas solubles respecto a ligadas a membranas aumenta durante la inducción de fase aguda o el estrés.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso 6430709H04Rik; AI255955; AV239853; C3orf13; hide; IL 1 R 3; IL 1R3; IL 1 RAcP; IL 1 RAP; proteína accesoria del receptor IL-1; IL1R3; IL-1R3; IL-1 R-3; IL1RAcP; IL-1 RAcP; Il1racpb; Il1rap; ILN; Interleucina; proteína accesoria del receptor de interleucina 1; receptor 3 de interleucina 1; Proteína accesoria del receptor de interleucina1; proteína accesoria del receptor de interleucina 1 beta; cadena beta del receptor de interleucina 33
Intervalo del ensayo De 18 a 4000 pg/ml
Sensibilidad del ensayo 18 pg/mL
Conjugado Biotina
Tipo de producto ELISA
Tipo de muestra Plasma, Sobrenadante, Suero
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
ID de gen (Entrez) Q9NPH3
Símbolo de gen IL1RAP
CV interensayo <12%
CV intraensayo <10%
Contenido del kit Placa de 96 pocillos previamente recubiertos, patrón, concentrado de diluyente de muestra, anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada, cubiertas de placa adhesivas, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Cantidad 5 x 96 pruebas
Estado normativo Para uso exclusivo en investigación
Volumen de muestra Sobrenadante, 50 μl; plasma, 50 μl; suero, 50 μl
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Objetivo IL-1 RAcP
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 4 h 45 min