missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA para IL-1 F6 humana
Descripción
La proteína codificada por IL1F6 es una citoquina que puede activar las vías de señalización NF-kappa B y MAPK para generar una respuesta inflamatoria. La proteína codificada funciona principalmente en la piel y demuestra una mayor expresión en la psoriasis. Además, la disminución de la expresión de este gen se ha relacionado con un pronóstico deficiente tanto en el carcinoma hepatocelular como en los pacientes con cáncer colorrectal.
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | Q9UHA7 |
| Intervalo del ensayo | De 0,8 a 200 ng/ml |
| Sensibilidad del ensayo | 0,8 ng/mL |
| Conjugado | Biotina |
| Tipo de producto | ELISA |
| Tipo de muestra | Plasma, Sobrenadante, Suero |
| Para utilizar con (equipo) | Lector de microplacas colorimétrico |
| ID de gen (Entrez) | 27179 |
| Símbolo de gen | IL36A |
| CV interensayo | < 12% |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?