missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human IL-1 beta/IL-1F2 Antibody, R&D Systems™

Código de producto. 18050862
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
Código de producto. Cantidad unitSize
18050862 1 mg 1 miligramo
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18050862

Marca: R&D Systems AB201NA

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Goat Polyclonal Antibody

IL-1 beta/IL-1F2 Polyclonal specifically detects IL-1 beta/IL-1F2 in Human samples. It is validated for Western Blot, Neutralization, Immunocytochemistry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno IL-1 beta/IL-1F2
Aplicaciones Western Blot, Neutralization, Immunocytochemistry
Clasificación Polyclonal
Concentración LYOPH
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1 ug/mL, Neutralization 0.05-0.1 ug/mL, Immunocytochemistry 5-15 ug/mL
N.º de referencia del gen NP_000567
Alias de gen catabolin, IL-1, IL1 beta, IL-1 beta, IL-1b, IL1B, IL1-BETA, IL-1F2, IL1F2IL-1 beta, interleukin 1, beta, interleukin-1 beta, preinterleukin 1 beta, pro-interleukin-1-beta
Símbolos de los genes IL1B
Especie del huésped Goat
Inmunógeno E. coli-derived recombinant human IL-1 beta/IL-1F2 Ala117-Ser269 Accession # NP_000567
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 1 mg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3553
Especificidad de la prueba Detects human IL-1 beta/IL-1F2 in ELISAs and Western blots. In direct ELISAs, 100% cross-reactivity with recombinant rhesus monkey is observed, and approximately 50% cross-reactivity with recombinant mouse IL-1 beta , recombinant rat IL-1 beta , recombinant canine IL-1 beta , recombinant equine IL-1 beta , recombinant feline IL-1 beta , and approximately 20% cross-reactivity with recombinant porcine IL-1 beta and recombinant cotton rat IL-1 beta is observed.
Reconstitución Reconstitute at 1 mg/mL in sterile PBS.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.