Learn More
Invitrogen™ Human IL-1 beta ELISA Development Kit (ABTS), PeproTech®
Descripción
La interleucina-1 beta (IL-1 beta) es una citoquina proinflamatoria expresada por monocitos, macrófagos y células dendríticas. La IL-1 beta se sintetiza en respuesta a estímulos inflamatorios como una pro-forma inactiva 31 kDa que se acumula en el citosol. La escisión de pro-IL-1 beta en la proteína 17 kDa activa requiere la activación de los inflamasomas, que son complejos multiproteicos que responden a patógenos, condiciones de estrés y otras señales de peligro. La activación del inflamasoma activa el procesamiento del precursor de la caspasa-1 en su forma activa, lo que a su vez escinde la pro-IL-1 beta. La IL-1 beta carece de un péptido de secuencia de señal para la ruta clásica de ER/Golgi y se secreta junto con la caspasa-1 a través de un mecanismo alternativo e incompletamente entendido. Aunque la IL-1 beta es secretada con mayor frecuencia en su forma activa, la secreción de la proteína no escindida puede ser detectable bajo algunas condiciones biológicas. La IL-1 beta señala a través de dos receptores, IL-1RI e IL-1RII, que ambos se comparten con la IL-1 alfa. La actividad de la IL-1 beta puede ser moderada por el antagonista del receptor de la IL-1 (IL-1RA), una proteína producida por muchos tipos de células que bloquea la unión del receptor a través de la inhibición competitiva. La IL-1 beta desempeña un papel importante en la defensa innata del huésped al desencadenar la producción de otras citoquinas proinflamatorias en las células diana e iniciar respuestas de fase aguda ante infecciones y lesiones. Los niveles elevados de la IL-1 beta se han asociado con muchas condiciones inflamatorias crónicas para las que los anticuerpos que neutralizan la IL-1 beta tienen un potencial valor terapéutico.
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | P01584 |
| Intervalo del ensayo | Lot-specific |
| Sensibilidad del ensayo | Lot-specific |
| Conjugado | HRP |
| Tipo de producto | ELISA |
| Para utilizar con (equipo) | Lector de microplacas colorimétrico |
| ID de gen (Entrez) | 3553 |
| Símbolo de gen | IL1B |
| Contenido del kit | Capture Antibody, Detection Antibody, Protein Standard, HRP-conjugate |
| Etiqueta o tinte | HRP |
| Mostrar más |
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.