missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human IKK epsilon Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Código de producto. 18748217
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 μg
Tamaño de la unidad:
25 microgramos
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18748217 25 μg 25 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18748217 Proveedor R&D Systems N.º de proveedor AF3199SP

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Goat Polyclonal Antibody

IKK epsilon/IKBKE Polyclonal specifically detects IKK epsilon/IKBKE in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunocytochemistry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno IKK epsilon/IKBKE
Aplicaciones Western Blot, Immunocytochemistry
Clasificación Polyclonal
Concentración LYOPH
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1 ug/mL, Immunocytochemistry 10-25 ug/mL
Formulación Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS. with No Preservative
N.º de referencia del gen Q14164
Alias de gen EC 2.7.11, EC 2.7.11.10, I-kappa-B kinase epsilon, IKBKE, IKK-E, IKKEMGC125297, IKK-epsilon, IKKI, IKK-I, IKK-iMGC125295, Inducible I kappa-B kinase, inducible IkappaB kinase, inhibitor of kappa light polypeptide gene enhancer in B-cells, kinase epsilon, inhibitor of nuclear factor kappa-B kinase subunit epsilon, KIAA0151IKK-related kinase epsilon, MGC125294
Símbolos de los genes IKBKE
Especie del huésped Goat
Inmunógeno E. coli-derived recombinant human IKK epsilon Met1-Val716 Accession # Q14164
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 25 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 9641
Especificidad de la prueba Detects human IKK epsilon in Western blots.
Reconstitución Reconstitute at 0.2 mg/mL in sterile PBS.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.