missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Kit de ELISA para IkB alfa humana

Código de producto. p-7219444
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 x 96 pruebas
5 x 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 10
paquete de 96
Código de producto. Cantidad unitSize
17115019 5 x 96 pruebas cada uno
17154543 96 pruebas paquete de 96
18537974 10 x 96 pruebas paquete de 10
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17115019

Marca: Invitrogen™ EH253RBX5

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

La IkB alfa humana cuantifica la IkB alfa humana en suero, plasma y sobrenadante.

La IkB alfa humana cuantifica la IkB alfa humana en suero, plasma y sobrenadante. El ensayo reconocerá exclusivamente la IkB alfa humana natural y recombinante.

La IKB alfa es una proteína de 40 kDa que inhibe la actividad de NF kappaB. La inhibición se produce mediante la interacción proteína-proteína entre las proteínas I kappaB y los dimeros NF kappaB en el citosol. La interacción de I kappa B alfa con NF kappaB enmascara la secuencia de localización nuclear de NF kappaB, lo que evita la translocación de NF kappaB al núcleo. Una variedad de estímulos puede activar la expresión génica liberando NF kappaB a través de la degradación de I kappaB alfa. Estos estímulos incluyen las citoquinas proinflamatorias TNF alfa e IL-1 beta, quimiocinas, PMA, factores de crecimiento, LPS, radiación UV, infección vírica, así como diversas tensiones químicas y físicas. En los seres humanos, el gen se localiza en el brazo q del cromosoma 14. La activación de NFkB requiere que las IkB se fosforilen en residuos de serina específicos, lo que da lugar a una degradación selectiva de las IkB. La IKB quinasa alfa (IKK alfa), denominada anteriormente CHUK, interactúa con la IkB alfa y fosforila específicamente la IkB alfa en los sitios que desencadenan sus serinas de degradación 32 y 36. La IKK alfa parece ser crítica en la activación de NFkB en respuesta a citoquinas proinflamatorias. La fosforilación de IkB por IKK alfa es estimulada por la quinasa inductora de NFkB (NIK), que en sí misma es un regulador central para la activación de NFkB en respuesta a TNF e IL-1. El complejo IKK funcional contiene tres subunidades, IKK alfa, IKK beta e IKK gamma, y cada una parece realizar contribuciones esenciales a la fosforilación de IkB.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Número de acceso AI462015; ECI-6; ECI-6/IkBa; I kappa B alfa; I(kappa)B(alfa); I79_018146; IkappaB alfa; IkappaBalfa; I kappaBalfa; I kappa-B alfa; IKBA; IKBalfa; IKB alfa; Inhibidor del factor nuclear del potenciador de genes de cadena ligeros kappa en células B alfa; Inhibidor del factor nuclear del potenciador de genes de cadena ligeros kappa en células B, alfa; MAD3; MAD-3; Proteína de unión del potenciador del complejo de histocompatibilidad principal MAD3; inhibidor alfa kappa B de NF; inhibidor alfa NF-kappa B; inhibidor alfa NFKB; NFKBI; Nfkbia; factor nuclear del potenciador de genes de cadena ligeros kappa en células B; factor nuclear del potenciador de genes de cadena ligeros kappa en inhibidor de células B, alfa; factor nuclear del potenciador de genes de polip ligeros kappa en células B 1; factor nuclear del potenciador de genes polipéptidos ligeros kappa en inhibidor de células B, alfa; factor nuclear del potenciador de genes polipéptidos ligeros kappa en el inhibidor de células B, alfa; pp40 asociado a Rel; proteína asociada a REL pp40; RL/IF-1
Intervalo del ensayo De 0,65 a 150 ng/ml
Sensibilidad del ensayo 0,65 ng/mL
Conjugado Biotina
Tipo de producto ELISA
Tipo de muestra Plasma, Sobrenadante, Suero
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
ID de gen (Entrez) P25963
Símbolo de gen NFKBIA
CV interensayo <12%
CV intraensayo <10%
Contenido del kit Placa de 96 pocillos previamente recubiertos, patrón, concentrado de diluyente de muestra, anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada, cubiertas de placa adhesivas, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Cantidad 5 x 96 pruebas
Estado normativo Para uso exclusivo en investigación
Volumen de muestra Sobrenadante, 50 μl; plasma, 50 μl; suero, 50 μl
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Objetivo IkB alfa
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 4 h 45 min
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.