missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Human IgG4 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 17710614
Change view
Click to view available options
Cantidad:
20 μL
200 μL
Tamaño de la unidad:
20 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
17710614 200 μL -
17743314 20 μL 20 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17710614

Marca: Invitrogen™ PA5119203

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Human IgG4 Polyclonal Antibody for Western Blot, IHC (P)

Human IgG4, also known as human immunoglobulin G4, is a subclass of human IgG antibodies that is produced by the immune system in response to antigens. It is the least abundant subclass of IgG in the blood and plays a minor role in defense against pathogens. IgG4 works by binding to specific antigens and promoting their clearance from the body through various mechanisms, including phagocytosis and complement activation. IgG4 is also involved in other immune responses, such as immune tolerance and suppression of inflammation. Human IgG4 can be used in research to study the immune response to pathogens and to develop diagnostic tests and therapeutic interventions for infectious and autoimmune diseases.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Human IgG4
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.5 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.05% ProClin 300; pH 7.4
génica IGHG4
N.º de referencia del gen P01861
Alias de gen IGHG4; Immunoglobulin G; Immunoglobulin G4; immunoglobulin heavy constant gamma 4 (G4m marker); ImmunoglobulinG
Símbolos de los genes IGHG4
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant protein Immunoglobulin G4. The antigen corresponds to amino acid range Full-length of the target protein.
Método de purificación Antigen affinity chromatography, Protein A
Cantidad 200 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3503
Especies diana Human, Mouse, Pig
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.