Learn More
Human IgG4 Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE
Código de producto. p-7146636
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
25 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
25 microgramos
18711977 25 μg 25 microgramos
18702217 100 μg 100 microgramos
2 options
Código de producto. 18711977
Marca: R&D Systems MAB98951SP
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Rabbit Monoclonal Antibody
Human IgG4 Monoclonal specifically detects Human IgG4 in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Human IgG4
Aplicaciones Western Blot, ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon 2350A
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 2 μg;/mL, ELISA
Formulación Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS.
Alias de gen Ig gamma-4 chain C region, immunoglobulin heavy constant gamma 4 (G4m marker), MGC117419
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Synthetic peptide containing Human IgG4
Método de purificación Protein A or G purified from cell culture supernatant
Cantidad 25 μg
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3503.0
Especificidad de la prueba Detects human IgG4 in Western blots and ELISA. In Western blots, no cross-reactivity with human IgG1, human IgG2, and human IgG3.
Reconstitución Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70°C as supplied. 1 month, 2 to 8°C under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70°C under sterile conditions after reconstitution.
Formulario Supernatant
Isotype IgG