missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Human IgG Monoclonal Antibody (KT131)

Código de producto. 17970373
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
17970373 100 μL 100 microgramos
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17970373

Marca: Invitrogen™ MA549527

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

This product was used in an Indirect ELISA. This product does not cross-react with IgA, IgE and IgM.

Human IgG, also known as human immunoglobulin G, is an antibody that is produced by the immune system in response to antigens. It is the most abundant immunoglobulin in the blood and plays a key role in defense against pathogens. IgG works by binding to specific antigens and promoting their clearance from the body through various mechanisms, including phagocytosis and complement activation. IgG is also involved in other immune responses, such as antibody-dependent cellular cytotoxicity and neutralization of toxins. Human IgG can be used in research to study the immune response to pathogens and to develop diagnostic tests and therapeutic interventions for infectious and autoimmune diseases.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Human IgG
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon KT131
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol, 0.5% BSA and 0.09% sodium azide
Alias de gen Immunoglobulin G; ImmunoglobulinG
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant Human IgG.
Método de purificación Protein A
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.