Descripción
The Human IgG Heavy chain antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with nature protein of Human IgG Heavy chain. This antibody recognizes human antigen. The Human IgG Heavy chain antibody has been validated for the following applications: WB, IHC, IF-P, ELISA analysis.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | IgG Heavy chain |
| Aplicaciones | Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, ELISA |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | 1C6B4 |
| Concentración | 1000 μg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Especie del huésped | Mouse |
| Inmunógeno | nature protein |
| Método de purificación | Protein A purification |
| Cantidad | 20 μL |
| Mostrar más |