Learn More
Human IgG (gamma heavy chain) Rabbit anti-Human, Clone: RM116 (Biotin), Abnova™
Código de producto. 16169249
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 μg
Tamaño de la unidad:
50 microgramos
16169249 50 μg 50 microgramos
1 options
Código de producto. 16169249 Proveedor Abnova N.º de proveedor MAB14948.50ug
Rabbit Monoclonal Antibody
Rabbit monoclonal antibody raised against native human IgG (gamma heavy chain).
  • High specificity
  • High reactivity
Especificaciones
Antígeno Human IgG (gamma heavy chain)
Aplicaciones ELISA, Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (PFA fixed)
Clasificación Monoclonal
Clon RM116
Conjugado Biotin
Descripción Rabbit monoclonal antibody raised against native human IgG (gamma heavy chain).
Dilución ELISA (0.05-0.2 ug/well for capture, 0.05-0.2 ug/mL for detection) Flow Cytometry Immunocytochemistry (0.5-2 ug/mL) Immunohistochemistry (Formalin/PFA-fixed paraffin-embedded sections) (0.5-2 ug/mL) The optimal working dilution should be deter
Formulación In PBS (50% glycerol, 1% BSA, 0.09% sodium azide)
N.º de referencia del gen P01857;P01859;P01860;P01861
Símbolos de los genes IGHG1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Native purified human IgG.
Método de purificación Protein A purification
Cantidad 50 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3500/3501/3502/3503
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at -20°C.
Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
For Research Use Only (RUO)