Learn More
Human IgG APC-conjugated Antibody, R&D Systems™
Descripción
IgG Polyclonal specifically detects IgG in Human samples. It is validated for Flow Cytometry.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | IgG |
| Aplicaciones | Flow Cytometry |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | APC |
| Dilución | Flow Cytometry 10 uL/10^6 cells |
| Formulación | Supplied in a saline solution containing BSA and Sodium Azide. |
| Alias de gen | Immunoglobulin G, ImmunoglobulinG |
| Especie del huésped | Goat |
| Inmunógeno | Human IgG |
| Método de purificación | Affinity Purified |
| Mostrar más |