Learn More
Human IgG APC-conjugated Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE
Código de producto. 18758406
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 Tests
Tamaño de la unidad:
100 tests
18758406 100 Tests 100 tests
1 options
Código de producto. 18758406
Marca: R&D Systems F0156100
Rabbit Monoclonal Antibody
IgG Monoclonal specifically detects IgG in Human samples. It is validated for Flow Cytometry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno IgG
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon 1268C
Conjugado APC
Dilución Flow Cytometry
Formulación Supplied in a saline solution containing BSA and sodium azide
Alias de gen Immunoglobulin G, ImmunoglobulinG
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Purified IgG from human serum
Cantidad 100 Tests
Primario o secundario Secondary
ID de gen (Entrez) 3500
Especificidad de la prueba Detects human IgG in direct ELISAs.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Protect from light. Do not freeze. 12 months from date of receipt, 2 to 8°C as supplied.
Isotype IgG