missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human IGFL-3 Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Código de producto. 18122841
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
18122841 100 μg 100 microgramos
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18122841

Marca: R&D Systems MAB5970

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

IGFL-3 Monoclonal specifically detects IGFL-3 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno IGFL-3
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry
Clasificación Monoclonal
Clon 536825
Concentración LYOPH
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 2 ug/mL, Immunohistochemistry 8-25 ug/mL
Formulación Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS. with No Preservative
N.º de referencia del gen Q6UXB1
Alias de gen IGFL3, UNQ483
Símbolos de los genes IGFL3
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno E. coli-derived recombinant human IGFL-3 Thr25-Pro125 Accession # Q6UXB1
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 388555
Especificidad de la prueba Detects human IGFL-3 in direct ELISAs and Western blots. In direct ELISAs, no cross-reactivity with recombinant human (rh) IGF-I, rhIGF-II, rhIGFL-1, rhIGFL-4, and recombinant mouse IGFL-3 is observed.
Reconstitución Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
Formulario Purified
Isotype IgG2b
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.