missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA para IGFBP-rp1/IGFBP-7 humana
Descripción
Este gen codifica a un miembro de la familia de proteínas ligantes (IGFBP) del factor de crecimiento similar a la insulina (IGF). Los IGFBP se unen a los IGF con alta afinidad, regulan la disponibilidad de IGF en los fluidos y tejidos corporales y modulan la unión de IGF a sus receptores. Esta proteína une IGF-I e IGF-II con una afinidad relativamente baja y pertenece a una subfamilia de IGFBP de baja afinidad. También estimula la producción de prostaciclina y la adhesión celular. Además, se han descrito variantes de transcripción divididas que codifican diferentes isoformas para este gen, y una variante se ha asociado con el macroaneurisma arterial retiniano.
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | Q16270 |
| Intervalo del ensayo | De 0,065 a 50 ng/ml |
| Sensibilidad del ensayo | 0,065 ng/mL |
| Conjugado | Biotina |
| Tipo de producto | ELISA |
| Tipo de muestra | Plasma, Sobrenadante, Suero |
| Para utilizar con (equipo) | Lector de microplacas colorimétrico |
| ID de gen (Entrez) | 3490 |
| Símbolo de gen | IGFBP7 |
| CV interensayo | < 12% |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?