missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human IGFBP-4 Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Código de producto. 18141671
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 μg
Tamaño de la unidad:
500 microgramos
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18141671 500 μg 500 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18141671 Proveedor R&D Systems N.º de proveedor MAB804

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

IGFBP-4 Monoclonal specifically detects IGFBP-4 in Human samples. It is validated for Neutralization.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno IGFBP-4
Aplicaciones Neutralization
Clasificación Monoclonal
Clon 82334
Conjugado Unconjugated
Dilución Neutralization 10-40 ug/mL
Formulación Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS. with No Preservative
N.º de referencia del gen AAA62670
Alias de gen BP-4, HT29-IGFBP, IBP4insulin-like growth factor-binding protein 4, IGF-binding protein 4, IGFBP4, IGFBP-4IBP-4, insulin-like growth factor binding protein 4
Símbolos de los genes IGFBP4
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human IGFBP-4 Asp22-Glu258 Accession # AAA62670
Método de purificación Protein A or G purified from ascites
Cantidad 500 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3487
Especificidad de la prueba Detects human IGFBP-4 in direct ELISAs and Western blots. In direct ELISAs and Western blots, no cross-reactivity with recombinant human (rh) IGFBP-1, rhIGFBP-2, or rhIGFBP-3 is observed.
Reconstitución Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
Formulario Purified
Isotype IgG2b
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.