missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human IGF-II R/IGF2R Antibody, R&D Systems™

Código de producto. 18080502
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
18080502 100 μg 100 microgramos
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18080502

Marca: R&D Systems AF2447

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Goat Polyclonal Antibody

IGF-II R/IGF2R Polyclonal specifically detects IGF-II R/IGF2R in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Blockade of Receptor-ligand Interaction, Immunocytochemistry, CyTOF-ready.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno IGF-II R/Mannose 6 Phosphate Receptor (Cation independent)
Aplicaciones Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Blocking Assay, Immunocytochemistry, CyTOF
Clasificación Polyclonal
Concentración LYOPH
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 0.1 ug/mL, Flow Cytometry 2.5 ug/10^6 cells, Immunohistochemistry 5-15 ug/mL, Blockade of Receptor-ligand Interaction 0.5-2.5 ug/mL, Immunocytochemistry 5-15 ug/mL, CyTOF-ready
N.º de referencia del gen P11717
Alias de gen 300 kDa mannose 6-phosphate receptor, cation-independent mannose-6 phosphate receptor, cation-independent mannose-6-phosphate receptor, CD222, CD222 antigen, CI Man-6-P receptor, CIMPR, CI-MPR, IGF2R, IGF-II receptor, IGFIIR, IGF-IIR, insulin-like growth factor 2 receptorM6P/IGF2R, Insulin-like growth factor II receptor, M6P/IGF2 receptor, M6PR, M6P-R, MPR 300, MPR1, MPRI, MPRIM6PR
Símbolos de los genes IGF2R
Especie del huésped Goat
Inmunógeno Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human IGF-II R Ser1510-Phe2108 Accession # P11717
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3482
Especificidad de la prueba Detects human IGF-II R in direct ELISAs and Western blots.
Reconstitución Reconstitute at 0.2 mg/mL in sterile PBS.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.