missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human IGF-II/IGF2 Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Código de producto. 18758089
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
25 μg
500 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
25 microgramos
500 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
18758089 25 μg 25 microgramos
18704249 100 μg 100 microgramos
18769028 500 μg 500 microgramos
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18758089

Marca: R&D Systems MAB292SP

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody has been used in 4 publications

IGF-II/IGF2 Monoclonal specifically detects IGF-II/IGF2 in Human samples. It is validated for Neutralization.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno IGF-II
Aplicaciones Neutralization
Clasificación Monoclonal
Clon 75015
Conjugado Unconjugated
Dilución Neutralization 2-12 ug/mL
Formulación Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS. with No Preservative
N.º de referencia del gen P01344.1
Alias de gen C11orf43, chromosome 11 open reading frame 43, FLJ22066, FLJ44734, GRDF, IGF2, IGF-2, IGFII, IGF-II, insulin-like growth factor 2 (somatomedin A), insulin-like growth factor II, insulin-like growth factor type 2, MSA, PEG2, PP9974, somatomedin-A
Símbolos de los genes IGF2
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno E. coli-derived recombinant human IGF-II Ala25-Glu91 Accession # P01344.1
Método de purificación Protein A or G purified from ascites
Cantidad 25 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3481
Especificidad de la prueba Detects human IGF-II in direct ELISA and Western blots. This antibody shows 100% cross-reactivity with recombinant mouse (rm) IGF-II and no cross-reactivity with recombinant human IGF-I or rmIGF-I.
Reconstitución Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.