missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Human IGF-I/IGF-1 Antibody, R&D Systems™

Descripción
IGF-I/IGF-1 Monoclonal specifically detects IGF-I/IGF-1 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | IGF-I/IGF-1 |
| Aplicaciones | Immunocytochemistry |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | 997211 |
| Conjugado | Unconjugated |
| Dilución | Immunocytochemistry 8-25 μg/mL |
| Formulación | Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS. |
| N.º de referencia del gen | P05019 |
| Alias de gen | IBP1, IGF1, IGF-1, IGF1A, IGFI, IGF-I, IGF-IA, IGF-IB, insulin-like growth factor 1, insulin-like growth factor 1 (somatomedin C), insulin-like growth factor I, insulin-like growth factor IA, insulin-like growth factor IB, Mechano growth factor, MGF, Somatomedin A, Somatomedin C, Somatomedin-C |
| Especie del huésped | Rat |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?