missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human IGF-I/IGF-1 Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Código de producto. 18781947
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
25 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
25 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
18781947 25 μg 25 microgramos
18721377 100 μg 100 microgramos
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18781947

Marca: R&D Systems MAB2913SP

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rat Monoclonal Antibody

IGF-I/IGF-1 Monoclonal specifically detects IGF-I/IGF-1 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno IGF-I/IGF-1
Aplicaciones Immunocytochemistry
Clasificación Monoclonal
Clon 997211
Conjugado Unconjugated
Dilución Immunocytochemistry 8-25 μg/mL
Formulación Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS.
N.º de referencia del gen P05019
Alias de gen IBP1, IGF1, IGF-1, IGF1A, IGFI, IGF-I, IGF-IA, IGF-IB, insulin-like growth factor 1, insulin-like growth factor 1 (somatomedin C), insulin-like growth factor I, insulin-like growth factor IA, insulin-like growth factor IB, Mechano growth factor, MGF, Somatomedin A, Somatomedin C, Somatomedin-C
Especie del huésped Rat
Inmunógeno E. coli-derived recombinant human IGF-I/IGF-1, Gly49-Ala118, Accession # P05019
Método de purificación Protein A or G purified from ascites
Cantidad 25 μg
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3479
Especificidad de la prueba Detects human IGF-I/IGF-1 in direct ELISAs.
Reconstitución Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70°C as supplied. 1 month, 2 to 8°C under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70°C under sterile conditions after reconstitution.
Formulario Lyophilized
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.