Learn More
Invitrogen™ Human IGF-1 ELISA Kit
ELISA
692.00€ - 2780.00€
Especificaciones
Número de acceso | C730016P09Rik; preproproteína de factor de crecimiento similar a la insulina clase 1; preproproteína de factor de crecimiento similar a la insulina clase 2; H-IGF-1; IBP1; IGF1; IGF1; IGF-1; IGF1A; IGFI; Igf-I; IGFIa; IGF-IA; IGF-IB; factor de crecimiento de insulina-1; factor de crecimiento similar a la insulina; factor de crecimiento similar a la insulina 1; factor de crecimiento similar a la insulina 1 (somatomedina C); factor de crecimiento similar a la insulina I; factor de crecimiento similar a la insulina I (somatomedina C); factor de crecimiento similar a la insulina IB; factor de crecimiento mecánico; MGF; M-IGF-1; OTTHUMP00000195084; Prepro-IGF-I; factor de crecimiento similar a la preinsulina I; R-IGF-1; somatomedin; somatomedin C; somatomedin-C. |
---|---|
Intervalo del ensayo | De 0,1 a 30 ng/ml |
Sensibilidad del ensayo | 0,1 ng/mL |
Conjugado | Biotina |
Tipo de producto | ELISA |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17185009
|
Invitrogen™
EH250RBX5 |
5 x 96 pruebas |
2780.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
17124543
|
Invitrogen™
EH250RB |
96 pruebas |
692.00€
paquete de 96 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Human IGF-1 quantitates human IGF-1 in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human IGF-1.
IGF1 (Insulin-like growth factor-1) is structurally and functionally related to insulin but has a much higher growth-promoting activity. A variety of cellular responses are induced by IGF1, including cell proliferation, differentiation, migration, and survival. Further, IGF1 is a polypeptide growth factor that stimulates the proliferation of a wide range of cell types in muscle, bone, and cartilage tissue. IGF1 stimulates glucose transport in rat bone-derived osteoblastic (PyMS) cells and is effective at much lower concentrations than insulin, not only regarding glycogen and DNA synthesis but also with regards to enhancing glucose uptake. In circulation, IGFs are predominantly bound to binding proteins (IGFBPs) which prolong the half-life of the IGFs and play a role in delivering them to target tissues. IGF-I is known as one of the most potent activators of the AKT signaling pathway which is known to be a stimulator of proliferation and an inhibitor of programmed cell death. Moreover, mature human IGF-I is 100% homologous with bovine and porcine proteins. Low levels of IGF1 have been linked to Alzheimer's disease. IGF1 is processed from a precursor, bound by a specific receptor, and secreted. Defects in the IGF1 gene are a cause of insulin-like growth factor 1 deficiency and several transcript variants encoding different isoforms have been found.Especificaciones
C730016P09Rik; preproproteína de factor de crecimiento similar a la insulina clase 1; preproproteína de factor de crecimiento similar a la insulina clase 2; H-IGF-1; IBP1; IGF1; IGF1; IGF-1; IGF1A; IGFI; Igf-I; IGFIa; IGF-IA; IGF-IB; factor de crecimiento de insulina-1; factor de crecimiento similar a la insulina; factor de crecimiento similar a la insulina 1; factor de crecimiento similar a la insulina 1 (somatomedina C); factor de crecimiento similar a la insulina I; factor de crecimiento similar a la insulina I (somatomedina C); factor de crecimiento similar a la insulina IB; factor de crecimiento mecánico; MGF; M-IGF-1; OTTHUMP00000195084; Prepro-IGF-I; factor de crecimiento similar a la preinsulina I; R-IGF-1; somatomedin; somatomedin C; somatomedin-C. | |
0,1 ng/mL | |
ELISA | |
Lector de microplacas colorimétrico | |
IGF1 | |
<10% | |
Peroxidasa de rábano picante (HRP) | |
Sobrenadante, 50 μl; plasma, 50 μl; suero, 50 μl | |
IGF1 | |
4 h 45 min |
De 0,1 a 30 ng/ml | |
Biotina | |
Plasma, Sobrenadante, Suero | |
P05019 | |
<12% | |
Placa de 96 pocillos previamente recubiertos, patrón, concentrado de diluyente de muestra, anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada, cubiertas de placa adhesivas, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers | |
Para uso exclusivo en investigación | |
De 2 °C a 8 °C | |
1 h 20 min |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Invitrogen™ Human IGF-1 ELISA Kit