Learn More
R&D Systems™ Human IFN-gamma XL Luminex™ Performance Assay
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 1 kit |
| Especie | Human |
| ID de gen (Entrez) | 3458 |
| Sinónimo | IFG, IFI, IFNG, IFNgamma, IFN-gamma, Immune interferon, interferon gamma, interferon, gamma |
| Contenido y almacenamiento | Store the unopened product at 2°C to 8°C. Do not use past expiration date. |