Learn More
Invitrogen™ Human IFN-gamma R1 ELISA Kit
Click to view available options
Cantidad:
5 x 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 96
Descripción
Human IFN-gamma R1 quantitates human IFN-gamma R1 in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human IFN-gamma R1.
Este gen (IFNGR1) codifica la cadena de unión de ligandos (alfa) del receptor de interferón gamma. El receptor gamma de interferón humano es un heterodímero de IFNGR1 e IFNGR2. Una variación genética en IFNGR1 está asociada con la susceptibilidad a la infección por Helicobacter pylori. Además, los defectos en el IFNGR1 son una causa de susceptibilidad mendeliana a la enfermedad micobacteriana, también conocida como infección micobacteriana atípica diseminada familiar.
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | proteína antiviral, tipo 2; AVP, tipo 2; CD119; antígeno CD119; CDw119; Ifgr; receptor IFN gamma 1; IFN gammaR; IFN gamma-R1; IFN gamma-R-alfa; Ifngr; Ifngr1; IMD27A; IMD27B; receptor de interferón inmune 1; receptor de INF-g; receptor de interferón gamma 1; receptor de interferón gamma cadena alfa; receptor de interferón gamma 1; cadena alfa del receptor de interferón gamma; Nktar |
| Intervalo del ensayo | De 24 a 6000 pg/ml |
| Sensibilidad del ensayo | 24 pg/mL |
| Conjugado | Biotina |
| Tipo de producto | ELISA |
| Tipo de muestra | Plasma, Sobrenadante, Suero |
| Para utilizar con (equipo) | Lector de microplacas colorimétrico |
| ID de gen (Entrez) | P15260 |
| Símbolo de gen | IFNGR1 |
| CV interensayo | <12% |
| Mostrar más |