Learn More
Invitrogen™ Human IFN alpha/beta R2 ELISA Kit
Click to view available options
Cantidad:
5 x 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 96
Descripción
Human IFN alpha/beta R2 quantitates human IFN alpha/beta R2 in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human IFN alpha/beta R2.
Los interferones de tipo I, IFN alfa e IFN beta, son un grupo de proteínas estructural y funcionalmente relacionadas inducidas por virus o ARN de doble cadena y definidas por su capacidad para conferir un estado antiviral en las células. El IFN alfa y el IFN beta parecen competir entre sí por unirse a un receptor de superficie celular común, mientras que el IFN inmune (IFN gamma) se une a un receptor distinto. Este receptor diferente, el IFN alfaR, solo responde débilmente a los interferones tipo I, en comparación con el IFN alfa/betaR, que se une y responde eficazmente a IFN beta y a varios de los subtipos IFN alfa. IFN alfa/betaR se expresa como dos transcripciones divididas alternativamente, designadas IFN alfa/betaRalfa (IFN alfa/betaR1) e IFN alfa/betaRbeta (IFN alfa/betaR2), ambas implicadas en la transducción de señales y la unión a ligando.
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | AI747302; receptor alfa/beta de interferón humano; IFN alfa/betaRbeta; IFN R2; IFNABR; IFNalfa/beta R2; receptor IFN alfa/beta 2; IFNalfa/betaR2; IFN alfa/betaR2; IFN-alfa/betaRbeta; IFNalfa/beta-Rbeta; IFN alfa-REC; IFNAR2; Ifnar-2; IFNARB; IFN-R; IFNR2; IFN-R-2; IMD45; receptor de interferón (alfa y beta) 2; receptor de interferón (alfa, beta y omega) 2; subunidad 2 del receptor de interferón alfa y beta; proteína de unión alfa de interferón; receptor de interferón alfa/beta 2; receptor de interferón 2 c; receptor de interferón alfa/beta 2; cadena beta del receptor de interferón alfa/beta; receptor de interferón alfa/beta tipo I 2 A; receptor de interferón tipo I 2 |
| Intervalo del ensayo | De 0,16 a 40 ng/ml |
| Sensibilidad del ensayo | 0,16 ng/mL |
| Conjugado | Biotina |
| Tipo de producto | ELISA |
| Tipo de muestra | Plasma, Sobrenadante, Suero |
| Para utilizar con (equipo) | Lector de microplacas colorimétrico |
| ID de gen (Entrez) | P48551 |
| Símbolo de gen | IFNAR2 |
| CV interensayo | <12% |
| Mostrar más |