missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ Kit ELISA de IDUA humano
Click to view available options
Cantidad:
10 × 96 pruebas
5 x 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 10
paquete de 96
Descripción
La IDUA humana cuantifica la IDUA humana en suero, plasma, sobrenadante. El ensayo reconoce exclusivamente la IDUA humana natural y recombinante.
IDUA codifica una enzima que hidroliza los residuos terminales de ácido alfa-L-idurónico de dos glicosaminoglicanos, dermatán sulfato y heparán sulfato. Esta hidrólisis es necesaria para la degradación lisosomal de estos glicosaminoglicanos.
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | 6030426D08; alfa-L-iduronidasa; IDA; IDUA; iduronidasa, alfa-L-; MPS1 |
| Intervalo del ensayo | De 0,16 a 40 ng/ml |
| Sensibilidad del ensayo | 0,16 ng/mL |
| Conjugado | Biotina |
| Tipo de producto | ELISA |
| Tipo de muestra | Plasma, Sobrenadante, Suero |
| Para utilizar con (equipo) | Lector de microplacas colorimétrico |
| ID de gen (Entrez) | P35475 |
| Símbolo de gen | IDUA |
| CV interensayo | <12% |
| Mostrar más |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido