missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ Kit ELISA de IDUA humano
Descripción
La IDUA humana cuantifica la IDUA humana en suero, plasma, sobrenadante. El ensayo reconoce exclusivamente la IDUA humana natural y recombinante.
IDUA codifica una enzima que hidroliza los residuos terminales de ácido alfa-L-idurónico de dos glicosaminoglicanos, dermatán sulfato y heparán sulfato. Esta hidrólisis es necesaria para la degradación lisosomal de estos glicosaminoglicanos.
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | 6030426D08; alfa-L-iduronidasa; IDA; IDUA; iduronidasa, alfa-L-; MPS1 |
| Intervalo del ensayo | De 0,16 a 40 ng/ml |
| Sensibilidad del ensayo | 0,16 ng/mL |
| Conjugado | Biotina |
| Tipo de producto | ELISA |
| Tipo de muestra | Plasma, Sobrenadante, Suero |
| Para utilizar con (equipo) | Lector de microplacas colorimétrico |
| ID de gen (Entrez) | P35475 |
| Símbolo de gen | IDUA |
| CV interensayo | < 12% |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?