Learn More
Invitrogen™ Kit ELISA de IDO humano
Descripción
La IDO humana cuantifica la IDO humana en suero, plasma, sobrenadante. El ensayo reconoce exclusivamente la IDO humana natural y recombinante.
IDO1 es una enzima que contiene heme intracelular que cataliza la disociación oxidativa del anillo de indol de varias moléculas reguladoras importantes como el triptófano, la serotonina y la melatonina. Al hacer esto, IDO1 inicia la producción de metabolitos biológicamente activos, comúnmente denominados kinureninas. IDO1 se expresa ampliamente en una variedad de tejidos humanos, así como en macrófagos y células dendríticas (CD). En la inflamación, los interferones (IFN) actúan sobre receptores específicos para desencadenar la inducción de IDO1. La producción de IFN gamma y la inducción de IDO1 representan mecanismos antimicrobianos importantes. La degradación y el agotamiento del triptófano por IDO1 inhibe el crecimiento de virus, bacterias y parásitos. Además, la IDO1 desempeña un papel complejo y crucial en la inmunorregulación durante la infección, el embarazo, la autoinmunidad, el trasplante y la neoplasia.
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | EC 1.13.11.52; Ido; IDO1; IDO-1; Indo; indoleamina 2,3 dioxigenasa; indola 2,3-dioxigenasa; indoleamina; indoleamina 2,3-dioxigenasa 1; indoleamina 23-dioxigenasa; indoleamina-2; indoleamina-pirrol 2,3 dioxigenasa; indoleamina-pirrol 2,3-dioxigenasa |
| Intervalo del ensayo | De 0,819 a 200 ng/ml |
| Sensibilidad del ensayo | 0,81 ng/mL |
| Conjugado | Biotina |
| Tipo de producto | ELISA |
| Tipo de muestra | Plasma, Sobrenadante, Suero |
| Para utilizar con (equipo) | Lector de microplacas colorimétrico |
| ID de gen (Entrez) | P14902 |
| Símbolo de gen | Ido1 |
| CV interensayo | <12% |
| Mostrar más |