missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human ICAM-4 PE-conjugated Antibody, R&D Systems™

Código de producto. 18754998
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 Tests
25 Tests
Tamaño de la unidad:
100 tests
25 tests
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18754998 25 Tests 25 tests
18704369 100 Tests 100 tests
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18754998 Proveedor R&D Systems N.º de proveedor FAB7179P025

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Sheep Polyclonal Antibody

ICAM-4 Polyclonal specifically detects ICAM-4 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno ICAM-4
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Polyclonal
Conjugado R-PE
Dilución Flow Cytometry 10 uL/10^6 cells
Formulación Supplied in a saline solution containing BSA and Sodium Azide. with Sodium Azide
N.º de referencia del gen Q14773
Alias de gen CD242, CD242 antigen, ICAM4, ICAM-4, intercellular adhesion molecule 4, intercellular adhesion molecule 4 (Landsteiner-Wiener blood group), intercellular adhesion molecule 4 (LW blood group), intercellular adhesion molecule 4, Landsteiner-Wiener blood group, Landsteiner-Wiener blood group, Landsteiner-Wiener blood group antigen a, Landsteiner-Wiener blood group glycoprotein, LWLW blood group protein
Símbolos de los genes ICAM4
Especie del huésped Sheep
Inmunógeno Chinese hamster ovary cell line CHO-derived recombinant human ICAM-4 Ala31-Ala240 Accession # Q14773
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 25 Tests
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3386
Especificidad de la prueba Detects human ICAM-4 in direct ELISAs and Western blots.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Protect from light. Do not freeze. 12 months from date of receipt, 2 to 8 degreesC as supplied.
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.