Learn More
R&D Systems™ Human ICAM-1/CD54 Non Allele-specific Quantikine ELISA Kit
Código de producto. 18772847
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 Kit
6 paq
Tamaño de la unidad:
paquete de 96
18772847 6 paq paquete de 96
30001351 1 Kit paquete de 96
2 options
Código de producto. 18772847
Marca: R&D Systems™ SCIM00
Human ICAM-1/CD54 Non Allele-specific Quantikine ELISA Kit from the most referenced ELISA manufacturer. Highly validated for accurate quantitation and long-term reproducibility.
The Human ICAM-1/CD54 Non Allele-specific Quantikine ELISA Kit is a Solid Phase Sandwich ELISA that quantifies human ICAM-1/CD54 in cell culture supernates (100 ul), serum (10 ul), edta plasma (10 ul), heparin plasma (10 ul), urine (50 ul).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Intervalo del ensayo 0.63 - 40ng/mL
Sensibilidad del ensayo 0.053ng/mL
ensayo Solid Phase Sandwich ELISA
Conjugado HRP
Reactividad cruzada < 0.5% cross-reactivity observed with available related molecules. < 50% cross-species reactivity observed with species tested.
Formato del kit de inmunoensayo 96-well Strip Plate
Tipo de muestra Cell Culture Supernatant, Plasma (EDTA, Heparin), Serum, Urine
Especificidad Natural and Recombinant Human ICAM-1
Especies diana Human
Para utilizar con (aplicación) ELISA
Tiempo de incubación 2.5 hr.
Cantidad 6 paq
Volumen de muestra Cell Culture Supernates (100uL),Serum (10uL),EDTA Plasma (10uL),Heparin Plasma (10uL),Urine (50uL)
Requisitos de almacenamiento Store the unopened product at 2° to 8°C. Do not use past expiration date.
Sinónimo BB2, CD54, CD54 antigen, cell surface glycoprotein P3.58, human rhinovirus receptor, ICAM1, ICAM-1, intercellular adhesion molecule 1, intercellular adhesion molecule 1 (CD54), human rhinovirus receptor, Major group rhinovirus receptor, P3.58