missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human HVEM/TNFRSF14 Antibody, R&D Systems™

Código de producto. 18040272
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
18040272 100 μg 100 microgramos
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18040272

Marca: R&D Systems AF356

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Goat Polyclonal Antibody has been used in 2 publications

HVEM/TNFRSF14 Polyclonal specifically detects HVEM/TNFRSF14 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno HVEM/TNFRSF14
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry
Clasificación Polyclonal
Concentración LYOPH
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1 ug/mL, Immunohistochemistry 5-15 ug/mL
N.º de referencia del gen Q92956
Alias de gen ATAR, CD270, CD270 antigen, CD40-like protein, Herpes virus entry mediator A, Herpesvirus entry mediator A, HveA, HVEMTR2HVEAATAR, LIGHTR, TNFRSF14, tumor necrosis factor receptor superfamily member 14, tumor necrosis factor receptor superfamily, member 14 (herpesvirus entrymediator), Tumor necrosis factor receptor-like 2, tumor necrosis factor receptor-like gene2
Símbolos de los genes TNFRSF14
Especie del huésped Goat
Inmunógeno Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human HVEM/TNFRSF14 Pro37-Val202 Accession # Q92956
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 8764
Especificidad de la prueba Detects human HVEM/TNFRSF14 in direct ELISAs and Western blots.
Reconstitución Reconstitute at 0.2 mg/mL in sterile PBS.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.