missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human HVEM/TNFRSF14 Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Código de producto. 18732787
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
25 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
25 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
18732787 25 μg 25 microgramos
18741837 100 μg 100 microgramos
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18732787

Marca: R&D Systems MAB3562SP

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Monoclonal Antibody

HVEM/TNFRSF14 Monoclonal antibody specifically detects HVEM/TNFRSF14 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno HVEM/TNFRSF14
Aplicaciones Immunohistochemistry
Clasificación Monoclonal
Clon 2742C
Conjugado Unconjugated
Dilución Immunohistochemistry 3-25 ug/mL
Formulación Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS.
N.º de referencia del gen Q92956
Alias de gen ATAR, CD270, CD270 antigen, CD40-like protein, Herpes virus entry mediator A, Herpesvirus entry mediator A, HveA, HVEMTR2HVEAATAR, LIGHTR, TNFRSF14, tumor necrosis factor receptor superfamily member 14, tumor necrosis factor receptor superfamily, member 14 (herpesvirus entrymediator), Tumor necrosis factor receptor-like 2, tumor necrosis factor receptor-like gene2
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Human embryonic kidney cell HEK293-derived human HVEM/TNFRSF14, Pro37-Val202, Accession # Q92956
Método de purificación Protein A or G purified from cell culture supernatant
Cantidad 25 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 8764
Reconstitución Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70°C as supplied. 1 month, 2 to 8°C under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70°C under sterile conditions after reconstitution.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.