missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human HVEM/TNFRSF14 Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Código de producto. p-7065685
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 μg
500 μg
Tamaño de la unidad:
25 microgramos
500 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
18749698 25 μg 25 microgramos
18146041 500 μg 500 microgramos
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18749698

Marca: R&D Systems MAB3561SP

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

HVEM/TNFRSF14 Monoclonal specifically detects HVEM/TNFRSF14 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno HVEM/TNFRSF14
Aplicaciones Immunohistochemistry
Clasificación Monoclonal
Clon 94804
Conjugado Unconjugated
Dilución Immunohistochemistry 8-25 ug/mL
Formulación Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS. with No Preservative
N.º de referencia del gen Q92956.3
Alias de gen ATAR, CD270, CD270 antigen, CD40-like protein, Herpes virus entry mediator A, Herpesvirus entry mediator A, HveA, HVEMTR2HVEAATAR, LIGHTR, TNFRSF14, tumor necrosis factor receptor superfamily member 14, tumor necrosis factor receptor superfamily, member 14 (herpesvirus entrymediator), Tumor necrosis factor receptor-like 2, tumor necrosis factor receptor-like gene2
Símbolos de los genes TNFRSF14
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human HVEM/TNFRSF14 Pro37-Val202 (predicted) Accession # Q92956.3
Método de purificación Protein A or G purified from ascites
Cantidad 25 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 8764
Especificidad de la prueba Detects human HVEM/TNFRSF14 in direct ELISAs and Western blots. In Western blots, no cross-reactivity with recombinant human (rh) 4-1BB, rhBAFF R, rhDR3, rhDR6, rhCD27, rhCD30, rhCD40, rhEDAR, rhFas, rhGITR, rhLT beta R, rhNGF R, rhOPG, recombinant mouse OX40, rhRANK, rhTAJ, rhTNF RI or rhTNF R2 is observed.
Reconstitución Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.