Learn More
Proteintech™ Kit de ELISA para HSP90 humana
Código de producto. 16801476 Tienda Proteintech Productos
Click to view available options
Especies diana:
Humano
Tamaño de la unidad:
96 tests
Código de producto. 16801476
Marca: Proteintech™ KE0005496T
ELISA tipo sándwich de fase sólida utilizado para detectar y cuantificar los niveles de proteínas de HSP90 endógena
  • Reconoce la proteína HSP90 humana
  • La HSP90 codificada por HSP90AA1 es una chaperona molecular expresada constitutivamente y en todas partes, que es crucial para la estabilidad y la función de las proteínas
    • Proporciona actividad de formación de chaperonas para las proteínas del cliente, participa en neoplasia maligna
    • Principalmente residuos en citosol, se pueden liberar en el espacio extracelular
    • El nivel de HSP90 plasmático se correlaciona positivamente con la neoplasia maligna en pacientes con cáncer clínico, lo que supone un marcador diagnóstico prometedor para la neoplasia maligna en la aplicación clínica
Proceso:
  • Anticuerpo específico para HSP90 previamente revestido en micropocillos
  • Proteína HSP90 en muestras capturadas por el anticuerpo revestido después de la incubación
  • Después de un lavado extenso, se añade otro anticuerpo específico para HSP90 para detectar la proteína HSP90 capturada
  • Para el desarrollo de la señal, se añade anticuerpo conjugado con peroxidasa de rábano picante (HRP), seguido del reactivo de tetrametil-benzidina (TMB)
  • Solución que contiene ácido sulfúrico utilizada para detener el desarrollo y la intensidad del color
    • Proporcional a la cantidad de proteína unida, medible a 450 nm con longitud de onda de corrección establecida a 630 nm
Especificaciones
Número de acceso NP_001017963
Intervalo del ensayo De 125 a 8000 pg/ml
Sensibilidad del ensayo 90 pg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 13485
Método de detección ELISA tipo sándwich, anticuerpo doble
Formato del kit de inmunoensayo Kit de ELISA con revestimiento
Tipo de muestra plasma, Suero
Sustrato DAB
Especies diana Humano
ID de gen (Entrez) 3320
Especie del huésped Humano
Grado de kit de inmunoensayo Sólido
CV interensayo <10%
CV intraensayo <10%
Condiciones de envío Hielo azul
Requisitos de almacenamiento De -20 °C a +4 °C
Tiempo total del ensayo 4,5 h
ID. de UniProt P07900
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 96TEST Mouse TIMP1 ELISA Kit
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P202-No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
  • P234-Conservar únicamente en el recipiente original.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
  • P330-Enjuagarse la boca.
  • P362-Quitar las prendas contaminadas.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Sulphuric Acid, Tetramethylbenzidine