Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA para HSP60 humana
Descripción
Human HSP60 quantitates human HSP60 in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human HSP60.
Este gen codifica a un miembro de la familia de las chaperoninas. La proteína mitocondrial codificada puede funcionar como una molécula de señalización en el sistema inmunitario innato. Esta proteína es esencial para el plegado e integración de las proteínas recién importadas en las mitocondrias. Este gen es adyacente a un miembro de la familia relacionado y la región entre los 2 genes funciona como un promotor bidireccional. Varios pseudogenes se han asociado con este gen. Para este gen, se han identificado dos variantes de transcripción que codifican la misma proteína. Las mutaciones asociadas con este gen causan paraplejia espástica autosómica recesiva 13.
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | chaperonina de 60 kDa; proteína de choque térmico de 60 kDa; proteína de choque térmico de 60 kDa, mitocondrial; 60 kDa; chaperonina 60; CPN60; GROEL; proteína 1 (chaperonina) de choque térmico de 60 kD; proteína 1 de choque térmico de 60 kD; proteína 1 (chaperonina) de choque térmico de 60 kD; proteína de choque térmico; proteína 1 (chaperonina) de choque térmico; proteína 60 de choque térmico; proteína 60 (hígado) de choque térmico; proteína 65 de choque térmico; familia de proteínas D (Hsp60) miembro 1; proteína de choque térmico, 60 kDa; HLD4; HSP; hsp60; HSP-60; Hsp60s1; HSP65; HSP-65; Hspd1; Hspd1-30 p; HuCHA60; I79_011398; proteína P1 de matriz mitocondrial; proteína P1; proteína de linfocitos P60; RCJMB04_7g5; proteína 60 Hsp60s1 de choque térmico corto; SPG13; desconocido (proteína para IMAGEN:7943409) |
| Intervalo del ensayo | De 0,41 a 100 ng/ml |
| Sensibilidad del ensayo | 0,41 ng/mL |
| Conjugado | Biotina |
| Tipo de producto | ELISA |
| Tipo de muestra | Plasma, Sobrenadante, Suero |
| Para utilizar con (equipo) | Lector de microplacas colorimétrico |
| ID de gen (Entrez) | P10809 |
| Símbolo de gen | HSPD1 |
| CV interensayo | <12% |
| Mostrar más |