missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Human HPRG ELISA Kit

Código de producto. p-7219433
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 x 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 96
Código de producto. Cantidad unitSize
17194999 5 x 96 pruebas cada uno
17144533 96 pruebas paquete de 96
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17194999

Marca: Invitrogen™ EH243RBX5

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

ELISA

Human HPRG quantitates human HPRG in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human HPRG.

La HRG contiene dos dominios similares a la cistatina y se encuentra en el plasma y las plaquetas. La función fisiológica no se ha determinado, pero se sabe que la proteína une heme, colorantes e iones metálicos divalentes. Puede inhibir la formación de rosetas e interactuar con la heparina, la trombosponina y el plasminógeno. Dos de los efectos de la proteína, la inhibición de la fibrinólisis y la reducción de la inhibición de la coagulación, indican un efecto protrombótico potencial. Las mutaciones en este gen conducen a la trombofilia debido a niveles anormales de glucoproteína rica en histidina.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Número de acceso AI265597; AW413091; D16jh2; D18020; DKFZp779H1622; glucoproteína rica en histidina; glucoproteína rica en histidina prolina; glucoproteína rica en histidina; glucoproteína rica en histidina 1; HPRG; HRG; Hrg1; HRGP; THPH11
Intervalo del ensayo De 1,23 a 300 ng/ml
Sensibilidad del ensayo 1,23 ng/mL
Conjugado Biotina
Tipo de producto ELISA
Tipo de muestra Plasma, Sobrenadante, Suero
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
ID de gen (Entrez) P04196
Símbolo de gen HRG
CV interensayo <12%
CV intraensayo <10%
Contenido del kit Placa de 96 pocillos previamente recubiertos, patrón, concentrado de diluyente de muestra, anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada, cubiertas de placa adhesivas, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Cantidad 5 x 96 pruebas
Estado normativo Para uso exclusivo en investigación
Volumen de muestra Sobrenadante, 50 μl; plasma, 50 μl; suero, 50 μl
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Objetivo HRG
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 4 h 45 min
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.