missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human HNF-6/ONECUT1 Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Código de producto. 18797329
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 μg
Tamaño de la unidad:
25 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
18797329 25 μg 25 microgramos
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18797329

Marca: R&D Systems AF6277SP

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Sheep Polyclonal Antibody has been used in 2 publications

HNF-6/ONECUT1 Polyclonal specifically detects HNF-6/ONECUT1 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunocytochemistry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno HNF-6/ONECUT1
Aplicaciones Western Blot, Immunocytochemistry
Clasificación Polyclonal
Concentración LYOPH
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1 ug/mL, Immunocytochemistry 5-15 ug/mL
Formulación Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS. with No Preservative
N.º de referencia del gen Q9UBC0
Alias de gen HNF6, HNF-6A, HNF6Ahepatocyte nuclear factor 6, alpha, HNF6hepatocyte nuclear factor 6, HNF-6One cut domain family member 1, OC-1, one cut homeobox 1one cut domain, family member 1, ONECUT1
Símbolos de los genes ONECUT1
Especie del huésped Sheep
Inmunógeno E. coli-derived recombinant human HNF-6/ONECUT1 Gln139-Gly283 Accession # Q9UBC0
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 25 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3175
Especificidad de la prueba Detects human HNF-6/ONECUT1 in direct ELISAs and Western blots. In direct ELISAs, approximately 5% cross-reactivity with recombinant human ONECUT2 is observed.
Reconstitución Reconstitute at 0.2 mg/mL in sterile PBS.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.